2-Brom-6-fluorbenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7650-5G OS-7650-25G OS-7650-1G
COBBOS-7650-5GEA 50.7 EUR InStock
COBBOS-7650-5G COBBOS-7650-25G COBBOS-7650-1G
2-Brom-6-fluorbenzaldehyd
2-Bromo-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄BrFO
MDL Number: MFCD03407341
CAS-Nummer: 360575-28-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge