2-Brom-6-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7682-5G OS-7682-25G OS-7682-1G
COBBOS-7682-5GEA 60.9 EUR InStock
COBBOS-7682-5G COBBOS-7682-25G COBBOS-7682-1G
2-Brom-6-fluorbenzoesäure
2-Bromo-6-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MDL Number: MFCD01569539
CAS-Nummer: 2252-37-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge