2-Brombenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12-0054.500 12-0054.1
CHMP12-0054.500EA 0 EUR InStock
CHMP12-0054.500 CHMP12-0054.1
2-Brombenzamidin Hydrochlorid
2-Brombenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₇H₈BrClN₂
MDL Number: MFCD04114438
CAS-Nummer: 57075-82-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge