2-Bromchinolin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PY-7953-5G PY-7953-1G PY-7953-100G
COBBPY-7953-5GEA 130 EUR InStock
COBBPY-7953-5G COBBPY-7953-1G COBBPY-7953-100G
2-Bromchinolin
2-Bromoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MW: 208.06 g/mol
MDL Number: MFCD00234480
CAS-Nummer: 2005-43-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge