2-Bromimidazol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HI-1041-5G HI-1041-1G
COBBHI-1041-5GEA 264 EUR InStock
COBBHI-1041-5G COBBHI-1041-1G
2-Bromimidazol
2-Bromoimidazole
Formel: C₃H₃BrN₂
MW: 146.97 g/mol
MDL Number: MFCD02179526
CAS-Nummer: 16681-56-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge