2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7466-100G OS-7466-5G OS-7466-1G OS-7466-25G
COBBOS-7466-100GEA 1040 EUR InStock
COBBOS-7466-100G COBBOS-7466-5G COBBOS-7466-1G COBBOS-7466-25G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
2-Chlor-3-(trifluormethyl)benzoesäure
Formel: C₈H₄ClF₃O₂
MDL Number: MFCD00792415
CAS-Nummer: 39226-97-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge