2-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7569-25G OS-7569-5G OS-7569-100G
COBBOS-7569-25GEA 56 EUR InStock
COBBOS-7569-25G COBBOS-7569-5G COBBOS-7569-100G
2-Chlor-3-(trifluormethyl)pyridin
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃ClF₃N
MW: 181.54 g/mol
Siedepunkt: 75…76 °C (30 mmHg)
Melting Pt: 38…39 °C
MDL Number: MFCD00042223
CAS-Nummer: 65753-47-1
EINECS: 424-520-6
UN: 2923
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge