2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
004536-1G 004536-25G 004536-5G
FLUO004536-1GEA 45.9 EUR InStock
FLUO004536-1G FLUO004536-25G FLUO004536-5G
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
2-Chlor-4-(trifluormethyl)benzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₃Cl₂F₃O₂S
Siedepunkt: 70…71 °C (0,5 mmHg)
MDL Number: MFCD00052912
CAS-Nummer: 175205-54-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge