Methyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006786-1G 006786-5G 006786-25G
FLUO006786-1GEA 30.6 EUR InStock
FLUO006786-1G FLUO006786-5G FLUO006786-25G
Methyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Methyl-2-chlor-4-fluorbenzoat
Formel: C₈H₆ClFO₂
MW: 188.59 g/mol
MDL Number: MFCD00173937
CAS-Nummer: 85953-29-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge