2-Chlor-5-fluorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7583-5G OS-7583-25G OS-7583-1G
COBBOS-7583-5GEA 48.8 EUR InStock
COBBOS-7583-5G COBBOS-7583-25G COBBOS-7583-1G
2-Chlor-5-fluorpyridin
2-Chloro-5-fluoropyridine
Formel: C₅H₃ClFN
MDL Number: MFCD03095332
CAS-Nummer: 31301-51-6
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge