2-Chlor-6-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2387-5G BB-2387-25G BB-2387-1G
COBBBB-2387-5GEA 76.1 EUR InStock
COBBBB-2387-5G COBBBB-2387-25G COBBBB-2387-1G
2-Chlor-6-fluorphenylboronsäure
2-Chlor-6-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClFO₂
MDL Number: MFCD04039892
CAS-Nummer: 313545-32-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge