2-Chlor-6-nitrobenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CA-4251-25G CA-4251-100G CA-4251-5G
COBBCA-4251-25GEA 35.8 EUR InStock
COBBCA-4251-25G COBBCA-4251-100G COBBCA-4251-5G
2-Chlor-6-nitrobenzoesäure
2-Chloro-6-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₄ClNO₄
MW: 201.57 g/mol
MDL Number: MFCD00100425
CAS-Nummer: 5344-49-0
EINECS: 226-287-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge