2-Chlorbenzimidazol ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12193.06 A12193.14 A12193.22
A12193.06EA 67.3 EUR InStock
A12193.06 A12193.14 A12193.22
2-Chlorbenzimidazol ≥97%
2-Chlorobenzimidazole
Purity: 97% CAS No.: 4857-06-1 Molecular Formula: C7H5ClN2 Formula Weight: 152.58 Melting Point: ca 180-185° Beilstein Reference: 116526
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58 g/mol
Melting Pt: ∼ 180…185 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051944
CAS-Nummer: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge