2-Chlorbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
592277-25G 592277-5G
SIAL592277-25GEA 89.3 EUR InStock
SIAL592277-25G SIAL592277-5G
2-Chlorbenzimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Chlorobenzimidazole
Formel: C₇H₅ClN₂
MW: 152.58 g/mol
MDL Number: MFCD00051944
CAS-Nummer: 4857-06-1
EINECS: 225-453-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge