2-Chlorbenzolsulfonamid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
L09082.03 L09082.06
L09082.03EA 23.3 EUR InStock
L09082.03 L09082.06
2-Chlorbenzolsulfonamid ≥98%
2-Chlorbenzolsulfonamid
Purity: 98% CAS No.: 6961-82-6 Molecular Formula: C6H6ClNO2S Formula Weight: 191.64 Melting Point: 189-191° Beilstein Reference: 2937540
Formel: C₆H₆ClNO₂S
MW: 191.64 g/mol
Melting Pt: 189…191 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051974
CAS-Nummer: 6961-82-6
EINECS: 230-156-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge