2-Chlorethansulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
A15377.30EA 659 EUR InStock
A15377.30 A15377.09 A15377.18 A15377.22
2-Chlorethansulfonylchlorid ≥98%
2-Chlorethansulfonylchlorid
Purity: 98% CAS No.: 1622-32-8 Molecular Formula: C2H4Cl2O2S Formula Weight: 163.02 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4915 Boiling Point: 203° Beilstein Reference: 1751202 UN No.: 3390 MDL No.: MFCD00007461
Formel: C₂H₄Cl₂O₂S
Siedepunkt: 203 °C
Melting Pt: 3 °C
Dichte: 1,560
Flash-Pt: >110 °C (230 °F)
MDL Number: MFCD00007461
CAS-Nummer: 1622-32-8
EINECS: 216-594-1
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge