2-Chlorimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
666408-1G 666408-250MG
SIAL666408-1GEA 155 EUR InStock
SIAL666408-1G SIAL666408-250MG
2-Chlorimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Chloroimidazole
Formel: C₃H₃ClN₂
MDL Number: MFCD02179530
CAS-Nummer: 16265-04-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge