2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W316318-10KG-K W316318-1KG-K W316318-5KG-K
SIALW316318-10KG-KEA 795 EUR InStock
SIALW316318-10KG-K SIALW316318-1KG-K SIALW316318-5KG-K
2-Acetylfuran, Sigma-Aldrich®
2-Acetylfuran
Formel: C₆H₆O₂
Siedepunkt: 183 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 29…33 °C
Dichte: 1,098 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003242
CAS-Nummer: 1192-62-7
EINECS: 214-757-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge