2-Vinylpyridin 97% Stabilised
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
158000050 158002500 158000010
ACRO158000050EA 31.1 EUR InStock
ACRO158000050 ACRO158002500 ACRO158000010
2-Vinylpyridin 97% Stabilised
2-Vinylpyridin
Formel: C₇H₇N
MW: 105.14 g/mol
Siedepunkt: 159 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.9983 g/cm³
Flash-Pt: 47 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006355
CAS-Nummer: 100-69-6
EINECS: 202-879-8
UN: 3073
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5510 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.1 % tert.-butylcatechol
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.01 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.001 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge