2-Ethoxy-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8050-5G BB-8050-1G BB-8050-25G
COBBBB-8050-5GEA 93.7 EUR InStock
COBBBB-8050-5G COBBBB-8050-1G COBBBB-8050-25G
2-Ethoxy-5-fluorphenylboronsäure
2-Ethoxy-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BFO₃
MDL Number: MFCD05664328
CAS-Nummer: 864301-27-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge