2-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7604-5G OS-7604-25G OS-7604-1G
COBBOS-7604-5GEA 35.9 EUR InStock
COBBOS-7604-5G COBBOS-7604-25G COBBOS-7604-1G
2-Fluor-5-(trifluormethyl)pyridin
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₃F₄N
MDL Number: MFCD07437945
CAS-Nummer: 69045-82-5
EINECS: 400-290-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge