2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7618-5G OS-7618-100G OS-7618-25G
COBBOS-7618-5GEA 38.8 EUR InStock
COBBOS-7618-5G COBBOS-7618-100G COBBOS-7618-25G
2-Fluor-5-nitrobenzaldehyd
2-Fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₄FNO₃
MW: 169.11 g/mol
MDL Number: MFCD00042298
CAS-Nummer: 27996-87-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge