2-Methoxy-5-nitropyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PY-7303-100G PY-7303-25G
COBBPY-7303-100GEA 124 EUR InStock
COBBPY-7303-100G COBBPY-7303-25G
2-Methoxy-5-nitropyridin
2-Methoxy-5-nitropyridine
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Melting Pt: 114
MDL Number: MFCD00006263
CAS-Nummer: 5446-92-4
EINECS: 226-661-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge