2-Methoxythiobenzamid ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H32737.03 H32737.06
H32737.03EA 70.3 EUR InStock
H32737.03 H32737.06
2-Methoxythiobenzamid ≥97%
2-Methoxythiobenzamid
Purity: 97% CAS No.: 42590-97-6 Molecular Formula: C8H9NOS Formula Weight: 167.23 Melting Point: 109-113° MDL No.: MFCD04973324
Formel: C₈H₉NOS
MW: 167.23 g/mol
Melting Pt: 109…113 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04973324
CAS-Nummer: 42590-97-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge