2-Methyl-4(5)-nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
136255-250G 136255-50G
SIAL136255-250GEA 120 EUR InStock
SIAL136255-250G SIAL136255-50G
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol, Sigma-Aldrich®
2-Methyl-4(5)-nitroimidazol
Formel: C₄H₅N₃O
MW: 127.10 g/mol
MDL Number: MFCD00005191
CAS-Nummer: 696-23-1
EINECS: 211-790-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge