2-Nitrobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
228907-25G 228907-5G
SIAL228907-25GEA 106 EUR InStock
SIAL228907-25G SIAL228907-5G
2-Nitrobenzolsulfonamid, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzolsulfonamid
Formel: C₆H₆N₂O₄S
Melting Pt: 195…196,5 °C
MDL Number: MFCD00009807
CAS-Nummer: 5455-59-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge