3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
005380-1G 005380-25G 005380-5G
FLUO005380-1GEA 37.2 EUR InStock
FLUO005380-1G FLUO005380-25G FLUO005380-5G
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
3-(Trifluormethyl)benzolsulfonamid
Formel: C₇H₆F₃NO₂S
MDL Number: MFCD00042421
CAS-Nummer: 672-58-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge