3-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
021349-1G 021349-5G
FLUO021349-1GEA 159 EUR InStock
FLUO021349-1G FLUO021349-5G
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid
3-(Trifluormethyl)thiobenzamid
Formel: C₈H₆F₃NS
MDL Number: MFCD01567258
CAS-Nummer: 53515-17-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge