Ethyl-3,4-diaminobenzoat
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
020165-5G 020165-25G
FLUO020165-5GEA 36.9 EUR InStock
FLUO020165-5G FLUO020165-25G
Ethyl-3,4-diaminobenzoat
Ethyl-3,4-diaminobenzoat
Formel: C₉H₁₂N₂O₂
MDL Number: MFCD00179337
CAS-Nummer: 37466-90-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge