3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
377406-1G 377406-5G
SIAL377406-1GEA 22.5 EUR InStock
SIAL377406-1G SIAL377406-5G
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion, Sigma-Aldrich®
3,4-Dimethoxy-3-cyclobuten-1,2-dion
Formel: C₆H₆O₄
Siedepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 55 °C
MDL Number: MFCD00101316
CAS-Nummer: 5222-73-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge