3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2103-25G BB-2103-100G BB-2103-5G
COBBBB-2103-25GEA 127 EUR InStock
COBBBB-2103-25G COBBBB-2103-100G COBBBB-2103-5G
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
3,4-Dimethoxyphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₁BO₄
MDL Number: MFCD01074574
CAS-Nummer: 122775-35-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge