3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
006039-1G 006039-5G 006039-10G
FLUO006039-1GEA 69.8 EUR InStock
FLUO006039-1G FLUO006039-5G FLUO006039-10G
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
3,5-Bis(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Formel: C₅H₂F₆N₂
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
MDL Number: MFCD00153672
CAS-Nummer: 14704-41-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge