3,5-Dibromphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BB-2661-25G BB-2661-1G BB-2661-5G
COBBBB-2661-25GEA 269 EUR InStock
COBBBB-2661-25G COBBBB-2661-1G COBBBB-2661-5G
3,5-Dibromphenylboronsäure
3,5-Dibromphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BBr₂O₂
MW: 279.72 g/mol
MDL Number: MFCD01075725
CAS-Nummer: 117695-55-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge