3,5-Difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
013812-5G 013812-25G 013812-1G
FLUO013812-5GEA 86.3 EUR InStock
FLUO013812-5G FLUO013812-25G FLUO013812-1G
3,5-Difluorbenzolsulfonamid
3,5-Difluorbenzolsulfonamid
Formel: C₆H₅F₂NO₂S
MDL Number: MFCD02091379
CAS-Nummer: 140480-89-3
UN: 3144
ADR: 6.1,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge