3,5-Dihydroxybenzamid ≥97%
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
L08457.03 L08457.06
L08457.03EA 39.9 EUR InStock
L08457.03 L08457.06
3,5-Dihydroxybenzamid ≥97%
3,5-Dihydroxybenzamid
Purity: 97% CAS No.: 3147-62-4 Molecular Formula: C7H7NO3 Formula Weight: 153.14 Melting Point: ca 280° dec. Beilstein Reference: 2690560
Formel: C₇H₇NO₃
Melting Pt: ∼ 280 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017123
CAS-Nummer: 3147-62-4
EINECS: 221-571-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge