3,5-Dimethoxybenzamid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MB00286.250 MB00286.1
CHMPMB00286.250EA 0 EUR InStock
CHMPMB00286.250 MAYBMB00286.1
3,5-Dimethoxybenzamid
3,5-Dimethoxybenzamid
Formel: C₉H₁₁NO₃
Siedepunkt: 345 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 148 °C
MDL Number: MFCD00007987
CAS-Nummer: 17213-58-0
EINECS: 241-257-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge