5-Amino-2-brompyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CA-4315-5G CA-4315-25G CA-4315-1G
COBBCA-4315-5GEA 38.7 EUR InStock
COBBCA-4315-5G COBBCA-4315-25G COBBCA-4315-1G
5-Amino-2-brompyridin
5-Amino-2-brompyridin
Formel: C₅H₅BrN₂
MW: 173.01 g/mol
MDL Number: MFCD01646116
CAS-Nummer: 13534-97-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge