5-Amino-2-chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CA-4301-100G CA-4301-25G CA-4301-5G
COBBCA-4301-100GEA 207 EUR InStock
COBBCA-4301-100G COBBCA-4301-25G COBBCA-4301-5G
5-Amino-2-chlorpyridin
5-Amino-2-chlorpyridin
Formel: C₅H₅ClN₂
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 83 °C
MDL Number: MFCD00006243
CAS-Nummer: 5350-93-6
EINECS: 226-322-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge