3-Brom-2-chlor-5-methylpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-0345-100G OT-0345-5G OT-0345-1G OT-0345-25G
COBBOT-0345-100GEA 451 EUR InStock
COBBOT-0345-100G COBBOT-0345-5G COBBOT-0345-1G COBBOT-0345-25G
3-Brom-2-chlor-5-methylpyridin
3-Bromo-2-chloro-5-methylpyridine
Formel: C₆H₅BrClN
MDL Number: MFCD01830664
CAS-Nummer: 17282-03-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge