3-Brom-4-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CA-4004-100G CA-4004-5G CA-4004-25G
COBBCA-4004-100GEA 190 EUR InStock
COBBCA-4004-100G COBBCA-4004-5G COBBCA-4004-25G
3-Brom-4-fluorbenzoesäure
3-Bromo-4-fluorobenzoic acid
Formel: C₇H₄BrFO₂
MW: 219.01 g/mol
MDL Number: MFCD00042463
CAS-Nummer: 1007-16-5
EINECS: 213-751-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge