5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
016231-5G 016231-1G
FLUO016231-5GEA 57.9 EUR InStock
FLUO016231-5G FLUO016231-1G
5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin
5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin
Formel: C₅H₂BrClFN
MDL Number: MFCD03411574
CAS-Nummer: 831203-13-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge