5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BTB03758.1 BTB03758EA BTB03758EE
MAYBBTB03758.1EA 0 EUR InStock
MAYBBTB03758.1 MAYBBTB03758EA MAYBBTB03758EE
5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
5-Brom-3-methoxysalicylaldehyd
Formel: C₈H₇BrO₃
MW: 231.05 g/mol
Siedepunkt: 314
Melting Pt: 128
MDL Number: MFCD00016593
CAS-Nummer: 5034-74-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge