3-Chlor-4-fluorthiobenzamid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
FL4468.POR 004468-1G
CHMPFL4468.POREA 0 EUR InStock
CHMPFL4468.POR FLUO004468-1G
3-Chlor-4-fluorthiobenzamid
3-Chlor-4-fluorthiobenzamid
Formel: C₇H₅ClFNS
MW: 189.64 g/mol
Siedepunkt: 272
Melting Pt: 129…130 °C
MDL Number: MFCD00042478
CAS-Nummer: 130560-97-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge