5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
CA-4013-5G CA-4013-25G CA-4013-100G
COBBCA-4013-5GEA 26.2 EUR InStock
COBBCA-4013-5G COBBCA-4013-25G COBBCA-4013-100G
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
5-Chlor-2-fluorbenzoesäure
Formel: C₇H₄ClFO₂
MDL Number: MFCD00665762
CAS-Nummer: 394-30-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge