3-Chlorpyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OS-7451-5G OS-7451-25G OS-7451-100G
COBBOS-7451-5GEA 25.5 EUR InStock
COBBOS-7451-5G COBBOS-7451-25G COBBOS-7451-100G
3-Chlorpyridin
3-Chloropyridine
Formel: C₅H₄ClN
Siedepunkt: 148 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –0,5 °C
Dichte: 1,194 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006375
CAS-Nummer: 626-60-8
EINECS: 210-955-7
UN: 1100
ADR: 3,I
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge