3-Acetylphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-2186-25G BB-2186-1G BB-2186-5G
COBBBB-2186-25GEA 188 EUR InStock
COBBBB-2186-25G COBBBB-2186-1G COBBBB-2186-5G
3-Acetylphenylboronsäure
3-Acetylphenylboronsäure
Formel: C₈H₉BO₃
MDL Number: MFCD01074678
CAS-Nummer: 204841-19-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge