3-Ethoxy-2-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-8018-1G BB-8018-5G
COBBBB-8018-1GEA 37.5 EUR InStock
COBBBB-8018-1G COBBBB-8018-5G
3-Ethoxy-2-fluorphenylboronsäure
3-Ethoxy-2-fluorphenylboronsäure
Formel: C₈H₁₀BFO₃
MW: 183.97 g/mol
MDL Number: MFCD06798077
CAS-Nummer: 855230-61-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge