5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
TL00317.1 TL00317EA TL00317.50
MAYBTL00317.1EA 0 EUR InStock
MAYBTL00317.1 MAYBTL00317EA MAYBTL00317.50
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
5-Fluor-2-methylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₇H₆ClFO₂S
Siedepunkt: 155…158 °C (50 mmHg)
MDL Number: MFCD00052958
CAS-Nummer: 445-05-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge