3-Methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
010332-1G 010332-5G
FLUO010332-1GEA 39.9 EUR InStock
FLUO010332-1G FLUO010332-5G
3-Methyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol
3-Methyl-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₅F₃N₂
MDL Number: MFCD00829309
CAS-Nummer: 10010-93-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge