3-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
12-0029.1 12-0029.5
CHMP12-0029.1EA 0 EUR InStock
CHMP12-0029.1 CHMP12-0029.5
3-Methylbenzamidin Hydrochlorid
3-Methylbenzamidin Hydrochlorid
Formel: C₈H₁₁ClN₂
MDL Number: MFCD02180878
CAS-Nummer: 20680-59-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge